Learn More
W.S. TYLER™ Cepillo de tamiz redondo
Código de producto. 10073543 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tamices de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10073543 Tamices de ensayo cada uno
1 options
Código de producto. 10073543 Proveedor W.S. TYLER™ N.º de proveedor 5998696
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
W.S.Los cepillos de tamiz redondos Tyler son ideales para limpiar tamices de malla fina y gruesa, de malla 120 y más finos.El mantenimiento y la limpieza adecuados de las tamices evita daños en las aberturas de las tamices, mantenerlos limpios y libres de partículas, y garantiza la vida útil más larga posible dentro de las especificaciones y unos resultados precisos.
  • Para tamices de mallas 120 y más finos
  • Mantiene los tamices limpios para una mejor separación
  • No dañará ni obstaculizará el rendimiento del tamiz
  • Cerdas de nailon
Especificaciones
Material Cerdas de nailon, mango de madera
Descripción Cepillo de limpieza de tamiz
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de tamiz
Para utilizar con (equipo) Tamices de ensayo
Tamaño de partículas Limpieza de malla 120 o más fina