Learn More
Gilac™ Cubo de basura de clasificación selectiva redondo
Código de producto. 17998981
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
75 L
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
17998981 50 L Amarillo cada uno
17918851 50 L Blanco cada uno
17978851 50 L Azul cada uno
17978391 50 L Verde cada uno
17948531 50 L Rojo cada uno
17948831 75 L Blanco cada uno
17998901 75 L Amarillo cada uno
17968831 75 L Azul cada uno
17948941 75 L Rojo cada uno
17908551 75 L Verde cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17998981 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G6132231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.14€
    35.32€ / paquete de 1
    Ahorro 14.82€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cubo de basura de clasificación selectiva redondo es un excelente contenedor de reciclaje muy duradero. Fondo reforzado con faldón antidesgaste.
  • Cubo de basura redondo ideal como contenedor de reciclaje.
  • Muy duradera.
  • Fondo reforzado con faldón antidesgaste.
  • Asas reforzadas para evitar deformaciones durante el transporte.
  • Opcional, elección de dos tapas.
  • El diámetro externo incluye asas.
  • El ancho corresponde al diámetro sin asas.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 L
Diámetro exterior (métrico) 610 mm
Diámetro exterior (imperial) 24 in
Capacidad (imperial) 13,2 gal
Color Amarillo
Altura (métrico) 465 mm
Forma Redondo
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Altura (imperial) 18,3 in
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Cubo de basura