Learn More
Gilac™ Cubo de basura de clasificación selectiva redondo
Descripción
- Cubo de basura redondo ideal como contenedor de reciclaje.
- Muy duradera.
- Fondo reforzado con faldón antidesgaste.
- Asas reforzadas para evitar deformaciones durante el transporte.
- Opcional, elección de dos tapas.
- El diámetro externo incluye asas.
- El ancho corresponde al diámetro sin asas.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 75 L |
| Diámetro exterior (métrico) | 670 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 26,4 in |
| Capacidad (imperial) | 19,8 gal. |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 485 mm |
| Forma | Redondo |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Altura (imperial) | 19,1 in |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Mostrar más |