Learn More
Gilac™ Cesta de fermentación redonda
Descripción
- La estructura de la cavidad asegura que la masa esté bien ventilada.
- Se pueden apilar, anidar y escalonar para ahorrar espacio.
- Viene con certificados de contacto con alimentos para una seguridad e higiene alimentaria óptimas.
- Fácil de limpiar y lavable a máquina.
- Ligero y extremadamente duradero.
- Amplia gama de 10 referencias de productos para satisfacer todas las necesidades (capacidad de 0,5 a 2 kg).
- Revestimiento (G072030) disponible como opción.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cesta de fermentación |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (imperial) | 1.1/1.7 lb. |
| Capacidad (métrico) | 0,5/0,75 kg |
| Diámetro (métrico) | 20 cm |
| Altura (imperial) | 3,5 in |
| Altura (métrico) | 9 cm |
| Forma | Redondo |
| Volumen (métrico) | 0.5/0.75 kg |