Learn More
Gilac™ Contenedor redondo para contacto con alimentos HACCP, 75 L
Código de producto. 17978971
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17978971 Verde cada uno
17968981 Blanco cada uno
17948751 Amarillo cada uno
17918461 Azul cada uno
17978831 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17978971 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G612036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.38€
    51.21€ / paquete de 1
    Ahorro 26.17€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El contenedor redondo para contacto con alimentos HACCP está certificado para contacto con alimentos y está diseñado para el almacenamiento, la preparación y el transporte de alimentos.
  • Contenedor redondo HACCP.
  • Certificación para el contacto con alimentos.
  • Para almacenamiento, preparación de alimentos y transporte de productos alimenticios.
  • Muy duradera.
  • Fondo reforzado con faldón antidesgaste.
  • Asas reforzadas para evitar deformaciones durante el transporte.
  • Opcional, elección de dos tapas.
  • El diámetro externo incluye asas.
  • El ancho corresponde al diámetro sin asas.
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de alimentos HACCP
Material Polietileno
Capacidad (métrico) 19,8 gal.
Color Verde
Diámetro (métrico) 670 mm
Altura (imperial) 19,1 in
Altura (métrico) 485 mm
Forma Redondo
Volumen (imperial) 19,8 gal.
Volumen (métrico) 75 L
Anchura (imperial) 21,3 in
Anchura (métrico) 540 mm