Learn More
Frascos Alpha de boca estrecha de vidrio redondo, sin tapón
Código de producto. 12800914
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
125 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 104
paquete de 156
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
12800914 30 ml Ámbar paquete de 156
12810904 125 ml Transparente paquete de 104
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12800914 Proveedor SGD PHARMA N.º de proveedor 300776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.35€
    56.07€ / paquete de 156
    Ahorro en la oferta
    -29.34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Almacene, vierta o comparta sus líquidos de laboratorio usando frascos Alpha de boca estrecha de vidrio redondo, sin tapón. Fabricados con vidrio de borosilicato transparente o de color ámbar, los frascos redondos son una herramienta integral en el labora
  • Cuello estrecho
  • Vidrio de borosilicato
  • Redondo
Specifications
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Ámbar
Material Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 40Pack
Cantidad 40Pack
Boca Estrecha
Altura (métrico) 67 mm
Tipo de producto Frasco alfa
Revestimiento del tapón Polipropileno/SOP
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 35 mm