Learn More
Hach Lange™ Cubetas de vidrio redondas desechables
Descripción
- Redondo
- Desechables
- 50 x 10 mm
- 50 unidades
- Vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Vidrio |
| Cantidad | 560Pack |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro LICO |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición espectral de líquidos |