Learn More
Gilac™ Contenedor redondo para contacto con alimentos
Código de producto. 17988921
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
35 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17988921 35 L cada uno
1 options
Código de producto. 17988921 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G611721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.33€
    34.63€ / paquete de 1
    Ahorro 17.70€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El contenedor redondo para contacto con alimentos está disponible en otra versión con tapa.
  • Contenedor redondo certificado para contacto con alimentos de 35 L.
  • Disponible en otra versión con tapa.
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de alimentos
Material Polietileno
Color Blanco
Volumen (imperial) 9,2 gal
Volumen (métrico) 35 L