Learn More
Gilac™ Cubo de basura redondo con tapa
Código de producto. 17928751
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
35 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17928751 35 L cada uno
1 options
Código de producto. 17928751 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G6115211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.49€
    55.33€ / paquete de 1
    Ahorro 23.16€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
El cubo de basura redondo con tapa también está disponible en versiones con tapa basculante o sin tapa.
  • Contenedor de almacenamiento de 35 L.
  • También disponible en versiones con tapa abatible o sin tapa.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 35 L
Capacidad (imperial) 9,2 gal
Color Blanco
Forma Redondo
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Cubo de basura