Learn More
Buerkle™ Contenedores redondos
Código de producto. 17908451 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14 L
100 L
250 L
300 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17908451 14 L cada uno
17870974 100 L cada uno
17890974 250 L cada uno
17816414 300 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17908451 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34900144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    169.07€ / paquete de 1
    Ahorro 16.93€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Recipiente para diversas aplicaciones. Fabricado sin costuras y sin tensiones mediante el método de sinterización. El grosor de la pared aumenta en la base. Esto garantiza una proporción óptima entre el grosor de la pared y la carga de llenado. Hecho a medida, sin posibilidad de cambios.
  • L-LDPE (LDPE lineal), transparente
  • A prueba de roturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 24.5 cm
Tipo Tanque
Material LLDPE
Capacidad (métrico) 14 L
Altura (métrico) 32.5 cm