Description
- Fabricados en HDPE o PP robustos y, por tanto, resistentes a todos los disolventes utilizados habitualmente en el laboratorio
- Disponibles con las roscas comunes S65, S70/71 y B83
- Las capacidades de llenado van desde el volumen muy compacto de 2 l a 4 l, 10 l, 25 l, 50 l y 60 l para la recogida de disolventes voluminosos.
Numerosas características individuales, como asas de transporte, asideros o escalas de medición, que garantizan un manejo seguro de sustancias peligrosas.
SCAT Los botes redondos son una alternativa o complemento perfecto a los botes convencionales. SCAT recipientes para proporcionar separación física de solventes y evitar la mezcla de líquidos peligrosos.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 50 L |
| Tamaño del tapón | B83 |
| Color | Blanco (translúcido) |
| Descripción | Recipiente redondo de 50 l, B83, PP, con asas de transporte, dimensiones (An x Al x F): 380 x 680 x 380 mm, esterilizable en autoclave |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 380 x 380 x 680 mm |
| Desechables | Reutilizables |
| Incluye | Asas de transporte, esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Mouth Style | Hilo B83 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.