Learn More
Thermo Scientific™ Cestillo redondo para rotor Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos
Código de producto. 10488732 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
18 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10488732 18 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10488732 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75008172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00€
    402.00€ / paquete de 1
    Ahorro 28.00€
    6% Descuento
En stock
Para usar con rotor basculante de cuatro puestos 75-003-047
Información de órdenes
Solicite la cantidad correcta para equipar el rotor. Las tapas herméticas a los aerosoles (75008173) se venden por separado. Los adaptadores opcionales aceptan diferentes tipos de tubos y volúmenes de 1,5 ml a 100 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante para centrífuga Labofuge™ 400 y 400R
Capacidad 18 mL
Tamaño del tubo De 1,5 a 100 ml