Learn More
Gilac™ Cubo redondo con pico vertedor y asa de acero inoxidable
Description
- Cubo de comida
- Muy duradera
- Falda antidesgaste para una mayor durabilidad del producto.
- Fabricado en polietileno de baja densidad lo que lo hace altamente resistente.
- Asa de acero inoxidable
- Las dimensiones externas incluyen asas.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cestillo con boquilla de vertido |
| Graduaciones | Sí |
| Material | LDPE |
| Capacidad (imperial) | 3,2 gal. |
| Certificaciones/conformidad | Certificación para el contacto con alimentos |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 12,2 in |
| Diámetro (métrico) | 310 mm |
| Material del mango | Acero inoxidable |
| Altura (imperial) | 13 in |
| Show More |