Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo de poliestireno con fondo redondo
Descripción
Tubos de ensayo transparentes y fondo redondo para la transferencia de muestras.
Los tubos de poliestireno son ideales para mediciones ópticas gracias a su elevada claridad.
- No estériles
- Disponibles en diferentes tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 4 ml |
| Longitud (métrico) | 55 mm |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con | Transferencia de muestras |
| Esterilidad | No estériles |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |