Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo de poliestireno con fondo redondo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10282891
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
4 ml
5 mL
10 mL
12 mL
14 ml
20 ml
Longitud (métrico):
40 mm
55 mm
75 mm
100 mm
100 mm
152 mm
Diámetro (métrico):
10,5 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
Tamaño de la unidad:
1500 PCS
paquete de 3000
paquete de 3600
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10282891 14 ml 100 mm 17 mm 1500 PCS
10769521 2 ml 40 mm 10,5 mm paquete de 3000
10491781 4 ml 55 mm 12 mm paquete de 3600
10539491 5 mL 75 mm 12 mm -
10623981 10 mL 100 mm 14 mm -
10633981 12 mL 100 mm 16 mm -
10798361 20 ml 152 mm 16 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10282891 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 187101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de ensayo transparentes y fondo redondo para la transferencia de muestras.
Los tubos de poliestireno son ideales para mediciones ópticas gracias a su elevada claridad.
  • No estériles
  • Disponibles en diferentes tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 14 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Poliestireno
Para utilizar con Transferencia de muestras
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo