Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo de polipropileno de fondo redondo
Código de producto. 10203041
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
14 mL
Longitud (métrico):
55 mm
100 mm
Diámetro (métrico):
12 mm
17 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10203041 4 mL 55 mm 12 mm paquete de 3600
10003271 14 mL 100 mm 17 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10203041 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 112201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para almacenamiento de muestras.
Los tubos de polipropileno tienen una estabilidad térmica, química y mecánica especialmente buena.
  • No estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 mL
Longitud (métrico) 55 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Conservación de las muestras
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo