Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de ensayo no graduado con junta NS
Código de producto. 10396412
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
10396412 No incluido paquete de 10
10767571 Tapón paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396412 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05700007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para análisis y procedimientos rutinarios de laboratorio. Los tubos de ensayo no graduados con junta NS de Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio borosilicatado DURAN™ duradero.
  • Con fondo redondo y conector hembra NS
  • Disponible sin tapón, con tapón de PE o con tapón hexagonal de vidrio hueco
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de vidrio
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 100 mm
Tipo de tapón No incluido