Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| Material | Duran Vaso |
| Junta cónica estándar | NS 45/40 |
| Diámetro exterior (métrico) | 236 mm |
| Cantidad | 1 unidad |