Learn More
Witeg™ Matraces de fondo redondo
Descripción
- 64 x 110 milímetros
- Según DIN 12348
- Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12348 |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | De vidrio |
| N.° por paquete | 10 |
| Tipo de producto | Matraz |
| Junta de toma | ST 29/32 |
| Forma del fondo | Redondo |