Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo
Código de producto. 11993621
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
6 L
10 L
20 L
Diámetro exterior del cuello (métrico):
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior del cuello (métrico) Tamaño de la unidad
11993621 5 L 65 mm cada uno
10030371 50 mL 34 mm paquete de 10
10040371 10 L 89 mm cada uno
10274101 2 L 50 mm paquete de 10
10336361 250 mL 51 mm paquete de 10
10356361 4 L 76 mm cada uno
10499362 500 mL 50 mm paquete de 10
10527671 6 L 65 mm cada uno
11943621 1 L 65 mm paquete de 10
11953621 2 L 76 mm paquete de 10
11963621 3 L 65 mm cada uno
11973621 6 L 89 mm cada uno
11983621 20 L 89 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11993621 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 07035082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    157.39€ / paquete de 1
    Ahorro 64.61€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN ISO 24450 y además de la norma
  • Con reborde
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 65 mm
Capacidad (métrico) 5 L
Material Duran Vaso
Altura (métrico) 310 mm