Learn More
Cowie Technology™ Matraz de fondo redondo de PTFE
Código de producto. 10794903 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 ml
50 mL
100 mL
Junta de toma:
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma Tamaño de la unidad
10794903 100 mL 29/32 cada uno
10744523 25 ml 19/26 cada uno
10426982 10 mL 19/26 cada uno
10221572 25 ml 24/29 cada uno
10487552 50 mL 29/32 cada uno
10784903 50 mL 24/29 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10794903
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El matraz de fondo redondo de PTFE COWIE TECHNOLOGY™ tiene un acabado interno suave y se utiliza a altas temperaturas.
  • Las matraces de fondo redondo tienen un acabado interno suave.
  • El PTFE utilizado en la fabricación de productos de laboratorio de PTFE Cowie™ es un material puro y virgen que cumple con los requisitos de la FDA y la clase VI de la USP.
  • Inerte y utilizable a 280 °C.
  • Los conos coinciden con las juntas de vidrio esmerilado estándar.
  • No tienen anillos de sellado.
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 64 mm
Capacidad (métrico) 100 mL
Junta de toma 29/32
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 280 °C