Learn More
Cowie Technology™ Matraz de fondo redondo de PTFE
Product Code. 10744523 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 ml
50 mL
100 mL
Junta de toma:
19/26
24/29
29/32
Unit Size:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
10744523 25 ml 19/26 cada uno
10426982 10 mL 19/26 cada uno
10221572 25 ml 24/29 cada uno
10487552 50 mL 29/32 cada uno
10784903 50 mL 24/29 cada uno
10794903 100 mL 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10744523
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
El matraz de fondo redondo de PTFE COWIE TECHNOLOGY™ tiene un acabado interno suave y se utiliza a altas temperaturas.
  • Las matraces de fondo redondo tienen un acabado interno suave.
  • El PTFE utilizado en la fabricación de productos de laboratorio de PTFE Cowie™ es un material puro y virgen que cumple con los requisitos de la FDA y la clase VI de la USP.
  • Inerte y utilizable a 280 °C.
  • Los conos coinciden con las juntas de vidrio esmerilado estándar.
  • No tienen anillos de sellado.
Specifications
Diámetro de base (métrico) 32 mm
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Junta de toma 19/26
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 280 °C