Learn More
IKA™ Inserto de matraz de fondo redondo
Código de producto. 15284037 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15284037 500 ml cada uno
15224007 25 ml cada uno
15178449 50 ml cada uno
15213305 10 ml cada uno
15214037 100 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15284037 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025000644
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inserto de matraz con fondo redondo de aluminio anodizado
  • Fondo redondo
  • Fabricación en aluminio anodizado
  • Resistente a la temperatura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Diámetro (imperial) 4,3 in
Diámetro (métrico) 108 mm
Forma Fondo redondo
Temperatura (métrico) 180 °C
Tipo Inserto de matraz