Descripción
- Fondo redondo
- Fabricación en aluminio anodizado
- Resistente a la temperatura.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Diámetro (imperial) | 3,5 in |
| Diámetro (métrico) | 88 mm |
| Forma | Fondo redondo |
| Temperatura (métrico) | 180 °C |
| Tipo | Inserto de matraz |