Learn More
IKA™ Soporte de matraz de fondo redondo
Código de producto. 15188449 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15188449 100 ml cada uno
15254037 1000 ml cada uno
15375051 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15188449 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025000634
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con varios agitadores IKA.
  • Fondo cilíndrico redondo/hueco
  • Aluminio anodizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Diámetro (imperial) 5,6 in
Diámetro (métrico) 142 mm
Incluye Sin mango
Forma Fondo redondo
Temperatura (métrico) 180 °C
Tipo Soporte de matraz