Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo de fondo redondo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™ con tapón de PP
Código de producto. 11863370
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
18 mm
Longitud (métrico):
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11863370 16 mm 100 mm paquete de 100
11873370 16 mm 160 mm paquete de 100
11883370 18 mm 180 mm paquete de 100
11853370 12 mm 100 mm 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11863370 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor D4100160010B1
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice cultivos en el tubo de cultivo de fondo redondo de vidrio sodocálcico con tapón de PP. Está fabricado de vidrio sodocálcico transparente y tiene un fondo redondo.
  • Vidrio sodocálcico transparente
  • Fondo redondo
  • Tapón de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio sodocálcico
Envase Paquete de 100
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Tubo de cultivo
Forma del fondo Redondo