Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo de fondo redondo de vidrio sodocálcico Kimble Chase™ con tapón de PP
Descripción
- Vidrio sodocálcico transparente
- Fondo redondo
- Tapón de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Envase | Paquete de 100 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tipo de producto | Tubo de cultivo |
| Forma del fondo | Redondo |