Learn More
Kautex™ Frasco redondo Variopack Dual COEX
Descripción
- Embalaje especial, con película protectora de barrera de PA.
- A prueba de fugas.
- Blanco
- No aptos para alimentos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Color | Blanco opaco |
| Material | Polietileno |
| Envase | Caja |
| Cantidad | 80/Cs. |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | No |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Mostrar más |