Learn More
S Murray™ Frasco redondo con tapón de boquilla de chorro
Código de producto. 15866934
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
175 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15866934 250 ml paquete de 10
15836934 60 ml paquete de 10
15846934 125 ml paquete de 10
15856934 175 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15866934 Proveedor S Murray™ N.º de proveedor P001/04+P516/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.85€
    7.33€ / paquete de 10
    Ahorro 2.52€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Frasco redondo liso con tapón de dispensación de polytop
  • Frascos tradicionales con hombros redondos
  • Adecuado para pulverizadores, bombas y boquillas, así como tapones
  • Tapón dispensador incluido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Natural
Incluye Zona de impresión/etiquetado (88 × 81 mm)
Material LDPE
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 22 mm R6
Closure Included Sí
Altura (métrico) 130 mm
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón Longitud del faldón: 410, diámetro del cuello: 22 mm
Diámetro (métrico) 59 mm
Tipo de tapón Tapón de dispensación Polytop, acanalado medio, abertura visible de 2 mm