Learn More
Korff™ Discos de lámina de aluminio redondos
Código de producto. 10313841
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10313841 100 mm paquete de 1000
12682603 100 mm paquete de 1000
10272041 120 mm paquete de 1000
12672603 130 mm 1000 PCS
10728521 150 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10313841 Proveedor Korff™ N.º de proveedor 60210
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 100 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para gran variedad de tareas de laboratorio