Learn More
Bochem™ Utensilios de aluminio redondos
Description
- aluminio
- Desechables
- Para un solo uso
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Aluminio |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa |
| Para utilizar con (aplicación) | Para un solo uso |
| Altura (métrico) | 24 mm |
| Diámetro (métrico) | 96 mm |