Learn More
Rotundona, TRC
Código de producto. 30418065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30418065 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30418065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR25874510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rotundone
CAS 18374-76-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C15 H22 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo (3S,5R,8S)-3,4,5,6,7,8-Hexahydro-3,8-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-1(2H)-azulenone, (-)-Rotundone, (-)-Guaia-1(5),11-dien-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O/c1-9(2)12-6-5-10(3)15-13(8-12)11(4)7-14(15)16/h10-12H,1,5-8H2,2-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
SMILES C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1C(=O)C[C@@H]2C)C(=C)C
Nombre IUPAC (3S,5R,8S)-3,8-dimetil-5-prop-1-en-2-il-3,4,5,6,7,8-hexahidro-2H-azulen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 218.335
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.167
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Sekretesspolicy.