Learn More
Rotundona, TRC
Código de producto. 30415169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30415169 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30415169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR2587455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rotundone
CAS 18374-76-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C15 H22 O
Cantidad 5 mg
Sinónimo (3S,5R,8S)-3,4,5,6,7,8-Hexahydro-3,8-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-1(2H)-azulenone, (-)-Rotundone, (-)-Guaia-1(5),11-dien-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O/c1-9(2)12-6-5-10(3)15-13(8-12)11(4)7-14(15)16/h10-12H,1,5-8H2,2-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
SMILES C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1C(=O)C[C@@H]2C)C(=C)C
Nombre IUPAC (3S,5R,8S)-3,8-dimetil-5-prop-1-en-2-il-3,4,5,6,7,8-hexahidro-2H-azulen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 218.335
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.167
Porcentaje de pureza >95