Learn More
Rotundine, MedChemExpress
Código de producto. 16474747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474747 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16474747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0096
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Rotundine is an antagonist of dopamine D1, D2 and D3 receptors with IC50s of 166 nM, 1.4 μM and 3.3 μM, respectively. Rotundine is also an antagonist of 5-HT1A with an IC50 of 370 nM.
Rotundine is an antagonist of dopamine D1, D2 and D3 receptors with IC50s of 166 nM, 1.4 μM and 3.3 μM, respectively. Rotundine is also an antagonist of 5-HT1A with an IC50 of 370 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rotundine
CAS 483-14-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo (-)-Tetrahydropalmatine L-Tetrahydropalmatine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (281.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES COC1=CC=C2C(CN3CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4[C@]3([H])C2)=C1OC
Peso molecular (g/mol) 355.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.43
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation