Learn More
SVL™ Juntas esféricas Rotulex™
Código de producto. 10203180
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
13
19
29
35
41
64
Incluye:
Articulación femenina
Articulación masculina
Junta hembra
Junta hembra, junta tórica recubierta de PTFE, clip metálico con resorte
Junta macho
Junta macho, junta tórica recubierta de PTFE, clip metálico con resorte
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Incluye unitSize
10203180 13 Articulación femenina paquete de 5
15587950 64 Junta hembra paquete de 20
10228064 19 Articulación femenina paquete de 5
10422395 19 Articulación masculina paquete de 5
12501406 29 Articulación femenina paquete de 5
15517960 64 Junta macho paquete de 20
12079042 29 Articulación masculina paquete de 5
15567950 35 Junta hembra, junta tórica recubierta de PTFE, clip metálico con resorte paquete de 30
15577950 41 Junta hembra, junta tórica recubierta de PTFE, clip metálico con resorte paquete de 30
15507960 41 Junta macho, junta tórica recubierta de PTFE, clip metálico con resorte paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10203180 Proveedor SVL™ N.º de proveedor RF13
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una junta esférica sin grasa
  • Todo el recorrido de vidrio y PTFE es altamente resistente al ataque de productos químicos
  • Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
  • El sistema está formado por la junta de bola macho con junta tórica con revestimiento de PTFE que encaja en la junta de copa hembra
  • La junta se puede retener junto con una abrazadera metálica con resorte
  • Los componentes RM, RF, RO y RC deben pedirse por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Articulación femenina
Material Vidrio, PTFE
Tipo de producto Junta esférica
N.º de junta cónica estándar 13