Learn More
Rottlerin, TRC
Código de producto. 30414186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414186 10 mg
30409956 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR70074010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-08-6
Fórmula molecular C30 H28 O8
Peso molecular (g/mol) 516.54
Sinónimo 3'-((8-Cinnamoyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)methyl)-2',4',6'-trihydroxy-5'-methyl-acetophenone, Mallotoxin
Nombre IUPAC (E)-1-[6-[(3-acetil-2,4,6-trihidroxi-5-metil-fenil)metilo]-5,7-dihidroxi-2,2-dimetil-cromo-8-il]-3-fenil-prop-2-en-1-uno
SMILES CC(=O)c1c(O)c(C)c(O)c(Cc2c(O)c3C=CC(C)(C)Oc3c(C(=O)\C=C\c4ccccc4)c2O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rottlerin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.1784