Learn More
Rottlerin, MedChemExpress
Código de producto. 16473626
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16473626 25 mg 25 miligramos
16407678 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16473626 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18980
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Rottlerin, a natural product purified from Mallotus Philippinensis, is a specific PKC inhibitor, with IC50 values for PKCδ of 3-6 μM, PKCα,β,γ of 30-42 μM, PKCε,η,ζ of 80-100 μM.
Rottlerin acts as a direct mitochondrial uncoupler, and stimulates autophagy by targeting a signaling cascade upstream of mTORC1. Rottlerin induces apoptosis via caspase 3 activation. Rottlerin inhibits HIV-1 integration and Rabies virus (RABV) infection.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rottlerin
CAS 82-08-6
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H28O8
Cantidad 25 mg
Sinónimo Mallotoxin NSC 56346 NSC 94525
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (24.20 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C2C(C=CC(C)(C)O2)=C(O)C(CC3=C(O)C(C)=C(O)C(C(C)=O)=C3O)=C1O)/C=C/C4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 516.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.54
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation