Learn More
Rottlerina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337191 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10337191 10 mg Frasco de vidrio 10 miligramos
1 options
Código de producto. 10337191 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 328490100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rottlerin
CAS 82-08-6
Punto de fusión >200.0°C
Color Naranja a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C30H28O8
Número MDL MFCD00017361
Cantidad 10 mg
Índice Merck 15, 8405
Sinónimo rottlerin, mallotoxin, kamalin, unii-e29lp3zmuh, e29lp3zmuh, chembl34241, bmk1-f10, e-1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl methyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-1-benzopyran-8-yl-3-phenyl-2-propen-1-one, 1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methyl-benzyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-chromen-8-yl-3-phenyl-propenone, 1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl methyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-1-benzopyran-8-yl-3-phenyl-2-propen-1-one
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,chloroform,ethanol
Clave InChI DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1O)C(=O)C)O)CC2=C(C3=C(C(=C2O)C(=O)C=CC4=CC=CC=C4)OC(C=C3)(C)C)O)O
Nombre IUPAC (E)-1-[6-[(3-acetil-2,4,6-trihidroxi-5-metilfenil)metil]-5,7-dihidroxi-2,2-dimetilcromen-8-il]-3-fenilprop-2-en-1-ona
Peso molecular (g/mol) 516.6
PubChem CID 5281847
ChEBI CHEBI:8899
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rottlerin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.