Learn More
OHAUS™ Rotor, oscilante, 4 de 100ml, ID, sellable
Código de producto. 15816662 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
4 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15816662 4 x 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15816662
Marca: OHAUS™ 30314823
Requires
Multicentrífuga Pro serie 5000 Frontier
Rotor oscilante para Centrífuga Multi Pro serie 5000 de Frontier
  • Capacidad: 4 x 100 ml
  • Fuerza g máx.: 3.885g
  • Velocidad máxima: 5.000 rpm
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor, oscilante, 4 de 100 ml, ID, sellable
Material Acero inoxidable
Capacidad 4 x 100 mL
RCF máx. 3.885 x g
Vel. máx 5.000 rpm
Peso neto 1,640 kg
Para utilizar con (equipo) FC5714
Ángulo De 0 a 90°
Incluye ND