Descripción
- Rango de trabajo de 1 a 100 ml
- Diámetro del estátor de 10mm
- Profundidad de inmersión de 22 a 85 mm
- Adecuado para su uso con disolventes
- Temperatura máxima de 180 °C
- Esterilización mediante todos los métodos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Elemento de dispersión |
| Velocidad | 25.000 rpm |
| Intervalo de volumen (métrico) | 1 a 100 ml |
| Diámetro (imperial) | 0,4 in |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud del eje (métrico) | 105 mm |
| Material | PTFE, acero inoxidable de 316L |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumento de dispersión digital S25 N – 10G, T 25 |
| Modelo | S 25N–10G |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Mostrar más |