Learn More
Thermo Scientific™ Paquetes de rotores para™ centrífuga de sobremesa Sorvall ST8
Código de producto. 15194923 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
24 x 0.7 ml
4 x 50 mL
8 x 50 mL
Incluye:
Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos cónicos (75005703), juego de 2 adaptadores para tubos cónicos de 15 ml (75005808)
Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos redondos (75005702), juego de 4 adaptadores para tubos cónicos de 50 ml (75005736)
Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos redondos (75005702), juego de 4 tapas de biocontención ClickSeal (75005707), juegos de 4 adaptadores para tubos de recogida de sangre: 5/7 ml (75005739) y 10 ml (75005738)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye unitSize
15194923 8 x 50 mL Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos cónicos (75005703), juego de 2 adaptadores para tubos cónicos de 15 ml (75005808) cada uno
15104933 4 x 50 mL Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos redondos (75005702), juego de 4 adaptadores para tubos cónicos de 50 ml (75005736) cada uno
15115233 24 x 0.7 ml Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos redondos (75005702), juego de 4 tapas de biocontención ClickSeal (75005707), juegos de 4 adaptadores para tubos de recogida de sangre: 5/7 ml (75005739) y 10 ml (75005738) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15194923 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75005761
Cómodo cultivo celular y paquetes clínicos
Cómodo cultivo celular y paquetes clínicos
Las innovaciones del rotor—, como el intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ o las tapas de biocontención— Thermo Scientific™ ClickSeal™, reducen el tiempo de preparación y garantizan la protección de las muestras.
Intercambio de rotores seguro accionado por botón Auto-Lock en menos de 3 segundos que ofrece:
  • Sencilla instalación y extracción del rotor:
    • Sin necesidad de utilizar herramientas
    • Sin complicados procedimientos de cambio del rotor
  • Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
  • Cambio rápido entre aplicaciones: de tubos cónicos a tubos para recogida de muestras de sangre, y de microtubos a microplacas; todo con la flexibilidad para evolucionar según cambien las necesidades de su laboratorio
  • Opciones de sellado de biocontención, incluidas tapas ClickSeal certificadas1 para facilitar la manipulación con una sola mano, incluso con guantes.
  • 8 adaptadores disponibles para satisfacer sus necesidades clínicas y de investigación en evolución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 8 x 50 mL
RCF máx. 3.260 x g
Vel. máx 4.500 rpm
Radio (métrico) Entre 5,1 y 14,4 cm
Longitud máx. del tubo 12,4 cm
Diámetro máx. del tubo 1,8 cm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga de sobremesa Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8
Ángulo 90°
Incluye Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos cónicos (75005703), juego de 2 adaptadores para tubos cónicos de 15 ml (75005808)
Biocontainment Sí