Learn More
Thermo Scientific™ Paquetes de rotores para™ centrífuga de sobremesa Sorvall ST8
Código de producto. 15104933 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
24 x 0.7 ml
4 x 50 mL
8 x 50 mL
Incluye:
Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos cónicos (75005703), juego de 2 adaptadores para tubos cónicos de 15 ml (75005808)
Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos redondos (75005702), juego de 4 adaptadores para tubos cónicos de 50 ml (75005736)
Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos redondos (75005702), juego de 4 tapas de biocontención ClickSeal (75005707), juegos de 4 adaptadores para tubos de recogida de sangre: 5/7 ml (75005739) y 10 ml (75005738)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Incluye unitSize
15104933 4 x 50 mL Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos redondos (75005702), juego de 4 adaptadores para tubos cónicos de 50 ml (75005736) cada uno
15115233 24 x 0.7 ml Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos redondos (75005702), juego de 4 tapas de biocontención ClickSeal (75005707), juegos de 4 adaptadores para tubos de recogida de sangre: 5/7 ml (75005739) y 10 ml (75005738) cada uno
15194923 8 x 50 mL Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos cónicos (75005703), juego de 2 adaptadores para tubos cónicos de 15 ml (75005808) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15104933 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75005760
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cómodo cultivo celular y paquetes clínicos
Cómodo cultivo celular y paquetes clínicos
Las innovaciones del rotor—, como el intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ o las tapas de biocontención— Thermo Scientific™ ClickSeal™, reducen el tiempo de preparación y garantizan la protección de las muestras.
Intercambio de rotores seguro accionado por botón Auto-Lock en menos de 3 segundos que ofrece:
  • Sencilla instalación y extracción del rotor:
    • Sin necesidad de utilizar herramientas
    • Sin complicados procedimientos de cambio del rotor
  • Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
  • Cambio rápido entre aplicaciones: de tubos cónicos a tubos para recogida de muestras de sangre, y de microtubos a microplacas; todo con la flexibilidad para evolucionar según cambien las necesidades de su laboratorio
  • Opciones de sellado de biocontención, incluidas tapas ClickSeal certificadas1 para facilitar la manipulación con una sola mano, incluso con guantes.
  • 8 adaptadores disponibles para satisfacer sus necesidades clínicas y de investigación en evolución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 50 mL
RCF máx. 3.260 x g
Vel. máx 4.500 rpm
Radio (métrico) Entre 5,1 y 14,4 cm
Longitud máx. del tubo 12 cm
Diámetro máx. del tubo 2,95 cm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga de sobremesa Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8
Ángulo 90°
Incluye Rotor TX-150 (75005701), juego de 4 cestillos redondos (75005702), juego de 4 adaptadores para tubos cónicos de 50 ml (75005736)
Biocontainment Sí
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.