Descripción
- Rotor de ángulo fijo para hasta 6 botellas x 250 ml
- 12 adaptadores diferentes para una amplia gama de aplicaciones adicionales
- Velocidad máx. 15 054 × g (10 100 rpm)
- Tapa de rotor Eppendorf™ QuickLock™ para un cierre rápido de la tapa
- Hermético a los aerosoles para una centrifugación segura de muestras peligrosas
- Bajo peso de solo 5450 g para trabajo sin estrés
- Aluminio anodizado para alta resistencia química
- El rotor, la tapa y los adaptadores son esterilizables en autoclave para reducir el riesgo de contaminación
- Consulte la ficha 'Información adicional' para ver una descripción general de los adaptadores disponibles
- Para hacer funcionar este rotor, es necesario actualizar el software de las centrífugas anteriores. Póngase en contacto con su organización o distribuidor local de Eppendorf para obtener más información
- Estanqueidad a aerosoles probada por Public Health England, Porton Down, Reino Unido
- Máximo 80 % del volumen máximo de llenado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 6 x 250 ml |
| RCF máx. | 15.054 × g |
| Vel. máx | 10.100 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas 5910 Ri y 5920 R |
| Incluye | Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor |
| N.º de lugares | 6 |
| Modelo | FA-6x250, hermético a los aerosoles |