Learn More
OHAUS™ Rotor, ángulo, 6 de 50 ml RB, ID, Hi
Código de producto. 15896662 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
6 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15896662 6 x 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15896662 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30314831
Requires
Multicentrífuga Pro serie 5000 Frontier
Rotor angular para centrífugas Multi Pro serie 5000 de Frontier
  • Capacidad: 6 x 50 ml
  • Fuerza g máx.: 15.869g
  • Velocidad máxima: 13.000 rpm
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor, ángulo, 6 de 50 ml RB, ID, Hi
Material Acero inoxidable
Tipo Rotor angular
Capacidad 6 x 50 mL
RCF máx. 15.869 x g
Vel. máx 13.000 rpm
Peso neto 3,960 kg
Para utilizar con (equipo) FC5714
Ángulo 26°
Incluye ND
Biocontainment Sí, cuando se utiliza con tapas de biocontención