Learn More
Ohaus™ Rotor, ángulo, 6 de 85 ml RB, ID
Código de producto. 15846662 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
6 x 85 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15846662 6 x 85 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15846662 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30314826
Requires
Multicentrífuga Pro serie 5000 Frontier
Rotor angular para centrífugas Multi Pro serie 5000 de Frontier
  • Capacidad: 6 x 85 ml
  • Fuerza g máx.: 21.726g
  • Velocidad máxima: 13.000 rpm
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor, ángulo, 6 de 85 ml RB, ID
Material Acero inoxidable
Capacidad 6 x 85 mL
RCF máx. 21.726 x g
Vel. máx 13.000 rpm
Peso neto 5,910 kg
Para utilizar con (equipo) FC5714
Ángulo 38°
Incluye ND