Learn More
OHAUS™ Rotor, ángulo, 6 de 50 ml, fondo redondo/cónico
Código de producto. 15896622 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15896622 6 x 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15896622 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30130878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    758.00€
    567.33€ / paquete de 1
    Ahorro 190.67€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Requires
Multicentrífuga serie 5000 Frontier
Rotor angular para multicentrífuga serie 5000 Frontier
  • Capacidad: 6 x 50 ml
  • Fuerza g máx.: 4.427g
  • Velocidad máxima: 6.000 rpm
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ángulo del rotor 6 de 50 ml RB/FA
Material Polipropileno
Tipo Rotor angular
Capacidad 6 x 50 mL
RCF máx. 4.427 x g
Vel. máx 6.000 rpm
Peso neto 1,460 kg
Para utilizar con (equipo) FC5706
Ángulo 40°
Incluye Rotor angular 6 de 50 ml
Biocontainment Sí, cuando se utiliza con tapas de biocontención