Descripción
Requires
Multicentrífuga Pro serie 5000 Frontier
- Capacidad: Tira de PCR 4 de 8
- Fuerza g máx.: 15.343g
- Velocidad máxima 15.000 rpm
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor, ángulo, tira PCR 4 de 8, ID |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad | 4 tiras para PCR de 8 pocillos |
| RCF máx. | 15.343 x g |
| Vel. máx | 15.000 rpm |
| Peso neto | 1,230 kg |
| Para utilizar con (equipo) | FC5714 |
| Ángulo | 45 ° |
| Incluye | ND |