Learn More
OHAUS™ Ángulo de rotor
Código de producto. 16672754 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
4 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
16672754 4 x 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 16672754 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30553086
Flexibilidad para maximizar la preparación de muestras
  • Elija entre una amplia gama de rotores que se utilizarán con las centrífugas Frontier para adaptarse a las capacidades y la flexibilidad necesarias para sus requisitos básicos de preparación de muestras de alto rendimiento.
  • Diseñados teniendo en cuenta la facilidad de uso, los rotores Frontier se pueden instalar o retirar sin esfuerzo con unos pasos rápidos y sencillos, proporcionando a los usuarios un fácil acceso a las muestras.
  • Los rotores están fabricados de forma duradera con aleación de aluminio o polipropileno de alta calidad para resistir los flujos de trabajo más exigentes, desde la esterilización en autoclave hasta temperaturas bajo cero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 x 500 mL
Vel. máx 8.000 rpm
Ángulo 25°