Descripción
Requires
Multicentrífuga Pro serie 5000 Frontier
- Capacidad: 24 de 1,5/2,0 ml
- Fuerza g máx.: 24.325g
- Velocidad máxima: 16.000 rpm
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor, ángulo, 24 de1,5/2,0 ml, ID, sellable |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad | 24 x 1,5/2,0 ml |
| RCF máx. | 24.325 x g |
| Vel. máx | 16.000 rpm |
| Peso neto | 1,940 kg |
| Para utilizar con (equipo) | FC5714 |
| Ángulo | 45 ° |
| Incluye | ND |