Learn More
Ohaus™ Rotor, ángulo, 20 de 10 ml RB, ID, Hi
Código de producto. 15816672 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
20 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15816672 20 x 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15816672 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30314833
Requires
Multicentrífuga Pro serie 5000 Frontier
Rotor angular para centrífugas Multi Pro serie 5000 de Frontier
  • Capacidad: 20 x 10 ml
  • Fuerza g máx.: 15.775g
  • Velocidad máxima: 12.000 rpm
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor, ángulo, 20 de 10 ml RB, ID, Hi
Material Acero inoxidable
Capacidad 20 x 10 mL
RCF máx. 15.775 x g
Vel. máx 12.000 rpm
Peso neto 4,300 kg
Para utilizar con (equipo) FC5714
Ángulo 30°
Incluye ND